Merck
448869
Sigma-Aldrich
Quitosana
low molecular weight
Sinônimo(s):
Poli(D-glicosamina), Quitina desacetilada
About This Item
CAS Number:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
50,000-190,000 Da (based on viscosity)
viscosidade
20-300 cP, 1 wt. % in 1% acetic acid(25 °C, Brookfield)(lit.)
solubilidade
dilute aqueous acid: soluble
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5N)O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6N)O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7N)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8N)O)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H](
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
chave InChI
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Aplicação
A quitosana pode ser usada como floculante, na precipitação de proteínas, como agente encapsulante e espessante aquoso.
Forma géis com ânions multivalentes. Produz soluções transparentes que secam na forma de filmes fortes e transparentes.
Características e benefícios
Polieletrólito biocompatível, antibacteriano e ecológico com diversas aplicações, incluindo tratamento de água, cromatografia, aditivos para cosméticos, tratamento têxtil para atividade antimicrobiana, fibras novas para tecidos, papéis fotográficos, filmes biodegradáveis,dispositivos biomédicos e implantes de microcápsulas de liberação controlada para administração de fármacos.
Polieletrólito biocompatível, antibacteriano e ecológico.
forma física
75% a 85% desacetilado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)