Merck
570133
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)silane
electronic grade, 99.999%
Sinônimo(s):
(Me2N)3SiH, N,N,N′,N′,N′′,N′′-Hexamethylsilanetriamine, TDMAS, Tris(dimethylamido)silane
About This Item
Fórmula linear:
((CH3)2N)3SiH
CAS Number:
Peso molecular:
161.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
electronic grade
Nível de qualidade
descrição
570133
Ensaio
99.999%
adequação da reação
reagent type: reductant
p.e.
142 °C (lit.)
pf
−90 °C (lit.)
densidade
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)[SiH](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H19N3Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h10H,1-6H3
chave InChI
TWVSWDVJBJKDAA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please inquire for quantity, pricing, and packaging options.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(dimethylamino)silane
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
16.0 - 32.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-8.89 - 0.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)