655201
PEDOT:PSS
high-conductivity grade, 3.0-4.0% aqueous dispersion
Sinônimo(s):
PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
Product Name
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), 3.0-4.0% in H2O, high-conductivity grade
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
3.0-4.0% in H2O
resistência
1500 Ω/sq, 4 point probe measurement of dried coating based on initial 6μm wet thickness.
500 Ω/sq, 4 point probe measurement of dried coating based on initial 18μm wet thickness.
pH
1.5-2.5 (25 °C, dried coatings)
condutividade
>200 S/cm
viscosidade
10-30 cP(20 °C)
densidade
1.011 g/cm3 (dried coatings)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?