Merck
730785
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticles, 10 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Sinônimo(s):
Colloidal silver
About This Item
Fórmula linear:
Ag
CAS Number:
Peso molecular:
107.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Formulário
nanoparticles
Nível de qualidade
contém
sodium citrate as stabilizer
concentração
0.02 mg/mL in aqueous buffer
índice de refração
n20/D 1.333
tamanho de partícula
10 nm (TEM)
densidade
0.997 g/mL at 25 °C
fluorescência
λem 388 nm FWHM 59 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Our silver nanoparticles (10 nm in diameter) are spherical nanoparticles of metallic silver dispersed in an aqueous buffer. The particles have high electronic conductivity, high surface area, and, because of their tightly controlled particle size, fluoresce at 388 nm with a FWHM of only 50 nm.
Aplicação
AgNPs dispersion can be used for a variety of applications such as optoelectronics, energy harvesting, and surface enhanced Raman spectroscopy (SERS).
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)