739324
PEDOT:PSS
high-conductivity grade, 1.5% aqueous dispersion, neutral pH
Sinônimo(s):
Orgacon™ N-1005, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
Product Name
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), high-conductivity grade, 1.5% in H2O, neutral pH
Nível de qualidade
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
1.5% in H2O
resistência
<100 Ω/sq, >70% visible light transmission (40 μm wet)
índice de refração
n20/D 1.335
pH
5-7
viscosidade
<100 cP(22 °C)
densidade
0.982 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
- low band gap
- good optical properties
- high conductivity
- low redox potential
- easy processing
- tunable film forming ability
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?