Merck
W283207
Sigma-Aldrich
Palmitic acid
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)14COOH
CAS Number:
Peso molecular:
256.42
Número FEMA:
2832
Beilstein:
607489
Número CE:
Conselho da Europa nº:
14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
8.014
NACRES:
NA.21
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
palm oil
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
pressão de vapor
10 mmHg ( 210 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
p.e.
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
pf
61-62.5 °C (lit.)
solubilidade
water: 0.00005 g/L at 20 °C
densidade
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.1 ppm
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
faint; fatty
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palmitic acid is the main constituent of human milk fatty acids. It is also found in acerola fruit, sea weeds and air-dried fruit of Cornus officinalis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)