Merck
Z164313
Supelco
Black plastic caps
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 20-400, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Materiais
PTFE-faced rubber liner
black phenolic cap
Características
closure type black phenolic solid top cap
embalagem
pkg of 100 ea
conector
thread for 20-400
Descrição geral
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)