Merck
H-051
Supelco
Hydromorphone-3-β-D-glucuronide
100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Hydromorphone-3-beta-D-glucuronide solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H27NO9
CAS Number:
Peso molecular:
461.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentração
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC[C@@]23[C@H]4CCC(=O)[C@@H]2Oc5c(O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)ccc(C[C@@H]14)c35
InChI
1S/C23H27NO9/c1-24-7-6-23-10-3-4-12(25)20(23)32-18-13(5-2-9(14(18)23)8-11(10)24)31-22-17(28)15(26)16(27)19(33-22)21(29)30/h2,5,10-11,15-17,19-20,22,26-28H,3-4,6-8H2,1H3,(H,29,30)/t10-,11+,15-,16-,17+,19-,20-,22+,23-/m0/s1
chave InChI
VLSHIBYUEOPPRX-NSSRKTJTSA-N
Descrição geral
Hydromorphone-3ß-D-glucuronide is a primary urinary metabolite of the opioid analgesic hydromorphone. This Certified Snap-N-Spike® Solution is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for forensic analysis, clinical toxicology, pain prescription monitoring or urine drug testing. Hydromorphone, marketed under brand names including Palladone and Dilaudid®, is a very potent opiate used as an analgesic for treating pain or as a cough suppressant for painful coughing resulting from continued bronchial irritation. 
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dilaudid is a registered trademark of Purdue Pharma L.P.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup