Merck
1.08374
Millipore
L-Tryptophan
for biochemistry
Sinônimo(s):
L-Tryptophan, Trp
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12N2O2
CAS Number:
Peso molecular:
204.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-795-6
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
290 °C (decomposition)
solubilidade
10 g/L
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
chave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Biotechnological production of L-Tryptophan: The study by Nefedova et al. explores the molecular mechanisms in metal oxide nanoparticle interactions with L-Tryptophan, highlighting its significance in nanoparticle synthesis, which is crucial for biotechnological applications in pharmaceutical manufacturing and life sciences (Nefedova et al., 2024).
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): 99.0 - 101.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (specific rotation): passes test
Spec. rotation (α 20/D, 10 g/l, water, calc. on dried substance): -30.0 to -33.0
Appearance: white to almost white, crystalline or amorphous powder
Appearance of solution (10 g/l, Hydrochloric acid 1 mol/l): clear and colorless
Chloride (Cl): ≤ 200 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 300 ppm
Fe (Iron): ≤ 20 ppm
Ninhydrin-positive substances (LC)(any ninhydrin-positive impurity): ≤ 0.2 %
Ninhydrin-positive substances (LC) (ammonium (570 nm)): ≤ 0.02 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(total impurities): ≤ 0.5 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1