1.25193
Cellvento® 4HEK Liquid
Chemically defined, sterile; sterile-filtered, suitable (for HEK293 cell culture)
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNível de qualidade
descrição
shipped with cooling pack
esterilidade
sterile; sterile-filtered
linha de produto
Cellvento®
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cellvento® 4HEK Medium is a chemically defined medium optimized for adeno-associated virus (AAV) production in multiple human embryonic kidney (HEK) 293 lineages. Cellvento® 4HEK Medium has been streamlined and cell culture media components incorporated to increase media stability and reduce protein oxidation. The formulation is animal component free.
Aplicação
Cellvento® 4HEK Medium can be used as amplification and production medium for gene therapy applications. This medium enables low doubling time and high viable cell densities with multiple HEK293 cell lines. Cellvento®4HEK Medium is compatible with commonly used transfection reagents like PEI, supports AAV production and facilitates high titers of full capsids in various HEK293 lineages. This easy-to-use medium can be used for all stages like growth, transfection, and production.
Quantidade
Formulated to contain 30.8 grams of powder per liter of medium.
Informações legais
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1