Merck
6442
Sigma-Aldrich
Water
Deionized Distilled, ASTM Type II, HARLECO® Purified water for laboratory use
Sinônimo(s):
Water
About This Item
Fórmula linear:
H2O
CAS Number:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Product Name
Água, HARLECO® Purified water for laboratory use
pressão de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
prazo de validade
18 mo. (from manufacture date)
dilution
(for analytical testing)
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
n20/D 1.34
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
1.000 g/mL at 3.98 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
HARLECO® Purified water for laboratory use
Nota de análise
  • Expiration date: 18 months from manufacturing date
  • Chloride (Cl)5ppb max
  • Color (APHA)10APHA max
  • Conductivity at 25°C - 1.0µS/cm max
  • Form - Clear liquid
  • Heavy metals (as Pb) - 0.01ppm max
  • Ion chromatography, Chloride - 0.4ppm max
  • Ion chromatography, Nitrate - 0.4ppm max
  • Ion chromatography, Phosphate - 1.0ppm max
  • Ion chromatography, Sulfate - 1.0ppm max
  • Iron (Fe) - 0.3ppm max
  • Microbial limits - 10CFU/mL max
  • Resistivity at 25°C - 1.0MOhm·cm min
  • Silica (SiO2) - 3ppb max
  • Sodium (Na) - 5ppb max
  • Substances reducing permanganate - To pass test
  • Total organic carbon - 50µg/L max
  • Total solids - 20ppm max
Informações legais
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany