Merck
6540-M
Millipore
L-Tryptophan
Sinônimo(s):
L-Tryptophan, Trp
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12N2O2
CAS Number:
Peso molecular:
204.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
descrição
RTECS - YN6130000
Merck USA index - 14, 9797
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (titration)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
traços de cátion
heavy metals: ≤0.0015%
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
chave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
An essential amino acid for human development. Precursor of serotonin.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1