Merck
693520
Sigma-Aldrich
Water
Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC), molecular biology grade
Sinônimo(s):
Water
About This Item
Fórmula linear:
H2O
CAS Number:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191602
Número do índice EC:
2317912
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Product Name
Água, Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
dilution
(for analytical testing)
cor
clear
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
atividade externa
DNase, RNase, proteases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Sterile, DEPC-treated H₂O.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available