Merck
8.43483
Sigma-Aldrich
Linoleic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Linoleic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H32O2
CAS Number:
Peso molecular:
280.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-470-9
NACRES:
NA.22
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
230 °C/21 hPa
pf
-5 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
densidade
0.903 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
chave InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Identity (IR): passes test