Merck
9601-OP
Sigma-Aldrich
Água
OmniPur® Grade, DEPC Treated, Autoclaved, Nuclease-Free
Sinônimo(s):
Water
About This Item
Fórmula linear:
H2O
CAS Number:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
50202301
NACRES:
NA.26
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
dilution
(for analytical testing)
cor
clear colorless
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Prepared with DEPC for RNA applications. Molecular biology grade.
DNAse: None detected
RNAse: None detected
Protease: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany