ABD69
Anti-Nestin, Human Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Nestin
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NES(10763)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Nestin in human WI38 cells.
Evaluated by Immunohistochemistry in human glioblastoma tissue.
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Nestin in human glioblastoma tissue.
Evaluated by Western Blot in human U251 glioblastoma cells. Western Blot Analysis: A 1:25,000 dilution of this antibody has been shown to detected Nestin in human U251 glioblastoma cells.
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
Nota de análise
U251 glioblastoma cells.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1