MABC674
Anti-LPL Antibody, clone 2C5
ascites fluid, clone 2C5, from mouse
Sinônimo(s):
Lipoprotein lipase, HDLCQ11
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C5, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LPL(4023)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected LPL in Hela cell lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
Nota de análise
Hela cell lysate