15522
D-(+)-Galactose
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Sinônimo(s):
Galactose
About This Item
Formulário
powder
Nível de qualidade
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Impurezas
acid. or alk. react. impurities, in accordance
microbiological impurity, in accordance
residual solvents, in accordance
≤1.0% water (Karl Fischer)
cor
white
faixa de pH útil
5.0-7.0 (25 °C, 180 g/L)
pf
168-170 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 180 g/L at 20 °C
adequação
in accordance for appearance of solution
in accordance for identity (IR)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
chave InChI
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?