Merck
39269
SAFC
Ácido linoleico
Sinônimo(s):
Ácido cis-9,cis-12-octadecadienoico
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS Number:
Peso molecular:
280.45
Beilstein:
1727101
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Ensaio
≥98.0% (GC)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
heavy metals, tested
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
p.e.
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
pf
−5 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
chave InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Descrição geral
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ácido linoleico aumenta a proliferação celular e a expressão gênica de PPARα e seus genes-alvo, como acil-CoA oxidase, em hepatócitos primários de pato .
Nota de análise
microbiol contamination ≤ 1000 CFU/g
residual solvents (GLC-HS) conforms ICHQ3
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)