47748
D-(−)-Frutose
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
D-Levulose, Açúcar de fruta
About This Item
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
Formulário
solid
Impurezas
≤0.5% water
cor
colorless
faixa de pH útil
5.0-7.0 (25 °C, 18 g/L)
pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble 1 gm in 15 ml
methanol: soluble 1 gm in 14 ml
H2O: freely soluble
acetone: freely soluble (Hot)
acetone: slightly soluble
pyridine: soluble
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?