Merck
51228
Millipore
Caldo de soja tríptica - meio de cultura desidratado
NutriSelect® Plus, Broth No. 2, powder, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Caldo CASO, Caldo de caseína de soja, Caldo de digestão de caseína de soja, Caldo de triptona de soja, TSB
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.85
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Agency
according to ISO 10273:2017
according to ISO 21871:2006
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
casein peptone, 17 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2.5 g/L
glucose, 2.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
soya peptone, 3 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
sample preparation
veterinary
water monitoring
microbiology
adequação
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Campylobacter spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Aplicação
general purpose media for bacteria
Nota de preparo
Suspend 30 g of dehydrated media in 1 litre of purified filtered water. Heat with frequent agitation and boil for one minute. Sterilize at 121°C for 15 minutes. Cool to 45-50°C. Mix gently and dispense into sterile Petri dishes or sterile culture tubes.
Nota de rodapé
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)