Merck
P2256
Sigma-Aldrich
Piruvato de sódio
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
αÁcido α-cetopropiônico, Ácido 2-oxopropanoico, Ácido pirúvico
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCOONa
CAS Number:
Peso molecular:
110.04
Beilstein:
3568341
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
perda
≤0.5% loss on drying
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
grupo funcional
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sodium pyruvate (SP) is a simplest keto-acid. It crystallizes as very thin plates and belongs to the monoclinic system. Its utility in Knoevenagel condensation carried out in an aqueous medium has been examined. The standard molar enthalpy of formation and molar enthalpy of dissolution of SP at infinite dilution have been obtained. Its efficacy in treating mitochondrial DNA depletion syndromes has been investigated.
Aplicação
Sodium pyruvate has been used:
  • To prepare Bull Tyrode′s albumin-lactate-pyruvate diluent.
  • In pyruvate tolerance test.
  • To prepare oligodendrocyte culture medium.
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)