PHR1120
Palmitic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. P0090000
traceable to USP 1492007
pressão de vapor
10 mmHg ( 210 °C)
família API
palmitic acid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
pf
61-62.5 °C (lit.)
densidade
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C