Merck
T0254
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12N2O2
CAS Number:
Peso molecular:
204.23
Beilstein:
86197
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Product Name
L-Tryptophan, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
0.5 M HCl: 50 mg/mL
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
chave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Informações sobre genes
Aplicação
L-tryptophan has been used for the isolation of bone marrow–derived neutrophils. It has also been used to identify the use of Raman microscopy as a tool to study the network of neurons in pathologically normal retina.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tryptophan (Trp) is a heterocyclic, essential amino acid associated with growth, reproduction and immunity. Increased availability of tryptophan is necessary for the regulation of mood, cognition and behavior. The uptake of tryptophan by the brain depends on the plasma ratio of Trp to all of the other large neutral amino acids. Higher the ratio, greater is the Trp uptake.
Outras notas
Amino acid precursor of serotonin and melatonin
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)