W338020
Ácido linoleico
≥95%, FG
Sinônimo(s):
Ácido cis-9,cis-12-octadecadienoico
About This Item
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1065
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
p.e.
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
pf
−5 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
faint; fatty
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
chave InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?