Merck
12107C
Sigma-Aldrich
Soro bovino fetal
USA origin, γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FBS, FCS, soro, soros
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
FBS Premier
composição
hemoglobin, ≤20 mg/dL
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
O FBS fornece vários fatores indefinidos que promovem o crescimento e melhoram a sobrevivência de células em cultura.
Nota de preparo
Radiação gama pelo processo SER-TAIN (25-40 kGy).
Nota de análise
  • Testado quanto à presença de bactérias, vírus e micoplasma
  • Triplo-filtrada com membrana de 0,1 mícron em condições assépticas.
  • Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)