Merck
22620
Sigma-Aldrich
Quinine
suitable for fluorescence, anhydrous, ≥98.0% (dried material, NT)
Sinônimo(s):
6′-Methoxycinchonidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24N2O2
CAS Number:
Peso molecular:
324.42
Beilstein:
91867
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (dried material, NT)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −126±5°, c = 1% in chloroform
Impurezas
≤5% dihydroquinine (HPLC)
perda
≤1% loss on drying, 110 °C
pf
173-175 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
fluorescência
λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
chave InChI
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
Descrição geral
Quinine, also known as 6′-Methoxycinchonidine is a fluorescent reagent. The quantum yield of Quinine is 23% higher at 390 mµ excitation wavelength than at 313 mµ. The fluorescence polarization in the emission band of quinine in a rigid medium arises from two singlet states simultaneously. The emission spectra of quinine or 6-methoxyquinoline shifts towards the red zone when excited at 390 mµ.
Aplicação
Quinine was used in the following processes:
  • To study its in vitro antimalarial activity in combination with omeprazole.
  • To analyze its effect on viscosity and friction of saliva.
  • As a test agent to study its impact on the accumulation of the fluorescent P-glycoprotein (Pgp) substrates in P-glycoprotein overexpressing breast cancer cells.
  • To study its influence on the pyramidal cell intrinsic properties, extracellular potassium transients, and epileptiform activity in vitro.
  • As a reference compound to identify alkaloids by phytochemical screening of Deianira erubescens, Strychnos pseudoquina and Remijia ferruginea plants.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potassium channel blocker
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)