Merck
C3646
Sigma-Aldrich
Quitosana
from shrimp shells, ≥75% (deacetylated)
Sinônimo(s):
Poli(D-glicosamina), Quitina desacetilada
About This Item
CAS Number:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
shrimp shells
Nível de qualidade
Ensaio
≥75% (deacetylated)
Formulário
powder or flakes
cor
white to beige
pf
102.5  °C ((216.5 °F ))
solubilidade
acetic acid: water: 10 mg/mL, slightly hazy to hazy (with extensive sonication)
H2O: insoluble
organic solvents: insoluble
densidade volumétrica
0.15‑0.3 g/cm3
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5N)O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6N)O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7N)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8N)O)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H](
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
chave InChI
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Forma géis com ânions multivalentes. Produz soluções transparentes que secam na forma de filmes fortes e transparentes.
Shrimp shell derived chitosan, deacetylated chitin (poly β-1,4-D-glucosamine), may be used as a biocompatible, antibacterial and environmentally friendly polyelectrolyte biomaterial with a variety of applications including uses in water treatment, chromatography, additives for cosmetics, textile treatment for antimicrobial activity, novel fibers for textiles, photographic papers, biodegradable films, biomedical devices, and microcapsule implants for controlled release in drug delivery. It may be derivatized to further expand its uses.
Características e benefícios
Polieletrólito biocompatível, antibacteriano e ecológico com diversas aplicações, incluindo tratamento de água, cromatografia, aditivos para cosméticos, tratamento têxtil para atividade antimicrobiana, fibras novas para tecidos, papéis fotográficos, filmes biodegradáveis,dispositivos biomédicos e implantes de microcápsulas de liberação controlada para administração de fármacos.
Polieletrólito biocompatível, antibacteriano e ecológico.
Nota de preparo
Prepared by the alkaline deacetylation of chitin obtained from the shells of shrimp (Pandalus borealis). Chitin is manufactured industrially by crushing shrimp shells, then washing the solids with acids to remove inorganic and proteinaceous material. The purified chitin is deacetylated to chitosan by treatment with a strong base such as sodium hydroxide. The resulting chitosan may be further purified by preparation of solutions in acid followed by neutralization and precipitation.
Nota de análise
May contain foreign matter.
The degree of acetylation may be determined by dye binding or titration methods.
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)