Merck
C7642
Sigma-Aldrich
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
FITC conjugate, Type IV, lyophilized powder
Sinônimo(s):
ConA
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
Canavalia ensiformis
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
tipo
Type IV
Formulário
lyophilized powder
composição
Protein, 5-15% biuret
Extensão da rotulagem
3-6 mol FITC per mol protein
Impurezas
Carbohydrate, essentially free
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
For the fluorescent detection of glycoproteins containing α−D-mannose or α−D-glucose
Ações bioquímicas/fisiológicas
Con A is not blood group specific but has an affinity for terminal α-D-mannosyl and α-D-glucosyl residues. Ca2+ and Mn2+ ions are required for activity. Con A dissociates into dimers at pH 5.6 or below. Between pH 5.8 and pH 7.0, Con A exists as a tetramer; above pH 7.0 higher aggregates are formed. Con A exhibits mitogenic activity which is dependent on its degree of aggregation. Succinylation results in an active dimeric form which remains a dimer above pH 5.6.
Embalagem
Package size based on protein content
forma física
Lyophilized powder containing phosphate buffer salts and NaCl
Nota de análise
Where reported, agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, containing Ca2+ and Mn2+ of a 1 mg per mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes after 1 hr incubation at 25 °C.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)