C7762
α-Chymotrypsin from bovine pancreas
Type I-S, essentially salt-free, lyophilized powder
Sinônimo(s):
α-chymotrypsin A and B, alpha-chymotrypsin
tipo
Type I-S
Nível de qualidade
Formulário
essentially salt-free, lyophilized powder
atividade específica
≥40 units/mg protein
peso molecular
25 kDa
purificado por
3× crystallization
solubilidade
1 mM HCl: soluble 2.0 mg/mL, clear
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... CTRB1(618826)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de preparo
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?