Merck
C8655
Sigma-Aldrich
4-Chloro-L-phenylalanine
Sinônimo(s):
L-PCPA
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Peso molecular:
199.63
Beilstein:
2416150
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
263 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
chave InChI
NIGWMJHCCYYCSF-QMMMGPOBSA-N
Informações sobre genes
Aplicação
4-Chloro-L-phenylalanine (L-PCPA) has been used:
  • to block serotonin synthesis by inhibiting tryptophan hydroxylase (TPH)
  • to study its behavioral and electrographic effects on epileptic senegalese baboon (Papio papio)
  • as a substrate for Chromobacterium violaceum phenylalanine hydroxylase
  • to incubate sea urchin embryos for immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
4-Chloro-L-phenylalanine (L-PCPA) inhibits the synthesis of 5-hydroxytryptamine (5-HT). 4-Chloro-DL-phenylalanine (PCPA) depletes the serotonin levels in the brain by its inhibitory effect on tryptophan hydroxylase (Tph). Studies support the protective effects of PCPA against monocrotaline-induced pulmonary vascular remodeling as well as in lung inflammation.
Tryptophan hydroxylase inhibitor.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)