F1051
Soro bovino fetal
Canada origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FBS, FCS, soro, soros
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarfonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
FBS Classic
composição
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origem
Canada origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
O FBS bloqueia a geração de espécies reativas ao oxigênio que, de outra forma, não são eliminadas em sistemas de meios isentos de soro (SFM). Ele também protege as células de dano oxidativo e apoptose.
O soro fetal bovino é o principal componente presente em quase todos os meios utilizados para cultura de células animais. Ele fornece aditivos séricos para o meio de cultura celular, o que é essencial para promover o crescimento de diversos tipos de célula. Ele é rico em fatores de crescimento e proteínas, mas seu teor de γ-globulina é baixo.
Aplicação
O soro fetal bovino (FBS) obtido do Canadá é usado em várias aplicações de cultura celular. O FBS fornece vários fatores indefinidos que promovem o crescimento e melhoram a sobrevivência de células em cultura. Ele foi usado como suplemento em diferentes culturas celulares.
Nota de análise
- Testado quanto à presença de bactérias, vírus e micoplasma
- Triplo-filtrado com membrana de 0,1 mícron em condições assépticas
- Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?