Merck
F3885
Sigma-Aldrich
Soro bovino fetal
γ-irradiated, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
FBS, FCS, soro, soros
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile-filtered
linha de produto
FBS Classic
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de preparo
Prepared by exposure to a 60Co source.
Nota de análise
  • Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
  • Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)