Merck
F9423
Sigma-Aldrich
Soro bovino fetal
suitable for, Australia origin, USDA approved, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
FBS, FCS, soro, soros
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
FBS Classic
qualidade
USDA approved
composição
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origem
Australia origin
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
adequação
suitable for
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
FBS sourced from Australia is use in a broad range of cell culture applications. FBS provides many non-defined growth promoting and survival enhancing factor to cells in culture. Australia carries the best possible rating in relation toGeographical Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Risk (GBR) as designated by the Scientific Steering Committee on the Geographical Risk of Bovine Spongiform Encephalopathy. The classification for Australia is GBR Level I.
Nota de análise
  • Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
  • Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)