H1641
Solução salina balanceada de Hank
Without sodium bicarbonate, 10 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Hanks’ Balanced Salt solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
concentração
10 ×
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
Categorias relacionadas
Descrição geral
Balanced salt solution (BSS) plays an important role in cell culture as they provide a buffering system to maintain the medium within the optimum pH range (7.2-7.6). It also serves as an irrigating, transporting, and diluting agent to maintain the osmotic balance between intra- and extracellular spaces. BSS provides cells with water, inorganic ions, and energy for normal cell metabolism.
Aplicação
Hanks′ Balanced Salt Solution 10x has been used:
- to culture cerebella slices from rats
- in Giardia duodenalis isolation
- as a component of the dissection media for the storage of corpus callosum slices from mice
Reconstituição
Supplement with 0.35 g/L sodium bicarbonate at 1×.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?