Merck
L1012
Sigma-Aldrich
Ácido linoleico
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Ácido cis-9,cis-12-octadecadienoico
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS Number:
Peso molecular:
280.45
Beilstein:
1727101
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
eCl@ss:
32190102
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
plant (Safflower oil)
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
p.e.
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
pf
−5 °C (lit.)
solubilidade
NaOH: 1 M
ethanol: soluble
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
chave InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Linoleic acid (LA) is the precursor for the synthesis of arachidonic prostaglandins and other eicosanoids. LA is present in vegetable oils and meat.
Aplicação
Fatty acid that is typically bound to a carrier molecule such as BSA or cyclodextrin for use in cell culture.
Linoleic acid has been used as a component of S12 medium for cardiomyocytes differentiation, minimum essential medium α for spermatogonial stem cell culture and for endothelial differentiation of mouse adipose-derived stem cells (mASC).
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ácido linoleico aumenta a proliferação celular e a expressão gênica de PPARα e seus genes-alvo, como acil-CoA oxidase, em hepatócitos primários de pato .
Linoleic acid (LA) may improve wound healing in diabetic rat. The levels of LA in adipose tissue and platelets are correlated with coronary artery disease. It may induce tumor and apoptosis in colorectal cancer cells. Studies also support their protective effects in lymphocytes. Linoleic acid is typically bound to a carrier molecule such as bovine serum albumin (BSA) or cyclodextrin for use in cell culture.
Embalagem
Sealed ampule.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)