PF0100
Protease Fluorescent Detection Kit
high sensitivity assay
Sinônimo(s):
Protease Assay Kit
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAplicação
Protease Fluorescent Detection Kit has been used:
- in the detection of proteolytic activity using casein based protease assay
- for testing the extracellular proteolytic activity of fungal strains
- for quantifying mitochondrial protease activity
- for measuring the protease production from soil solution
Adequação
Detection limit: approx. 50 ng trypsin
Quantidade
Supplied with sufficient reagents for up to 200 one mL assays.
Supplied with sufficient reagents for up to 200 one mL assays.
The trichloroacetic acid (TCA) component is provided as 6.1 N TCA solution. 0.6 N TCA Solutions may be prepared by a 10-fold dilution of the desired volume of T0699 with ultrapure water. It is not necessary to dilute the entire volume of T0699 for immediate use of the kit.
The trichloroacetic acid (TCA) component is provided as 6.1 N TCA solution. 0.6 N TCA Solutions may be prepared by a 10-fold dilution of the desired volume of T0699 with ultrapure water. It is not necessary to dilute the entire volume of T0699 for immediate use of the kit.
Nota de análise
Tested for detection of all four proteolytic classes (serine, apartic, cysteine and metalloproteinases).
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
- Incubation buffer 25 mL
- FITC-casein solution 5 mL
- Assay buffer 200 mL
- Protease standard (trypsin) 20 μg
- FITC control 50 mg
- Trichloroacetic acid (TCA) solution 30 mL
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?