Merck
SAB5701490
Sigma-Aldrich
Anti-LXRα antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat
concentração
0.31 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NR1H3(10062)
Descrição geral
The protein encoded by this gene belongs to the NR1 subfamily of the nuclear receptor superfamily. The NR1 family members are key regulators of macrophage function, controlling transcriptional programs involved in lipid homeostasis and inflammation. This protein is highly expressed in visceral organs, including liver, kidney and intestine. It forms a heterodimer with retinoid X receptor (RXR), and regulates expression of target genes containing retinoid response elements. Studies in mice lacking this gene suggest that it may play an important role in the regulation of cholesterol homeostasis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2011]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human LXRα
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)