Merck
SAB5701662
Sigma-Aldrich
Anti-FABPI antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
0.46 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FABP2(2169)
Descrição geral
The intracellular fatty acid-binding proteins (FABPs) belong to a multigene family with nearly twenty identified members. FABPs are divided into at least three distinct types, namely the hepatic-, intestinal- and cardiac-type. They form 14-15 kDa proteins and are thought to participate in the uptake, intracellular metabolism and/or transport of long-chain fatty acids. They may also be responsible in the modulation of cell growth and proliferation. Intestinal fatty acid-binding protein 2 gene contains four exons and is an abundant cytosolic protein in small intestine epithelial cells. This gene has a polymorphism at codon 54 that identified an alanine-encoding allele and a threonine-encoding allele. Thr-54 protein is associated with increased fat oxidation and insulin resistance. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human FABPI
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)