Merck
SRP0386
Sigma-Aldrich
NSD1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥63% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
KMT3B, STO, nuclear receptor binding SET domain protein 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥63% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
54 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... NSD1(64324)
Descrição geral
Human NSD1 (GenBank Accession No. NM_022455), amino-acids 1849-2094 with N-terminal GST tag, MW = 54 kDa, expressed in an E.coli expression system.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)