SRP2129
LXR, α isoform, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
LXR-a, LXRA, RLD-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.26
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarfonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
peso molecular
~76.6 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
350 μg/mL
cor
clear colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... NR1H3(10062)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Liver X receptors (LXRs) are nuclear receptors that regulate the metabolism of cholesterol and bile acids. There are two subtypes of LXRs, LXRα and LXRβ. LXRα is preferentially expressed in liver, small intestine, kidney and spleen. In contrast, LXRβ expression is ubiquitous. The genomic structure and the promoter regions of the two LXR genes contain specific regulatory sites, which suggest that LXRs may have physiological roles in the immune system. Like other nuclear receptors, LXRs heterodimerize with retinoid X receptor (RXR) for function. LXRs are activated by naturally occurring oxysterols and regulate the expression of target genes, including ATP binding cassette transporter 1 (ABC1), ATP binding cassette transporter 8 (ABC8) and cholesterol ester transfer protein (CETP). LXRα is thought to play a major role in the control of cholesterol catabolism by stimulating the expression of cholesterol 7-α-hydroxylase (CYP7A1), the rate limiting enzyme of bile acid synthesis.
forma física
Clear and colorless frozen liquid solution
Nota de preparo
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. While working, please keep sample on ice.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)