Merck
T2320
Sigma-Aldrich
T0901317
≥98%
Sinônimo(s):
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-N-[4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-benzenesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H12NSO3F9
CAS Number:
Peso molecular:
481.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
peso molecular
481.3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccc(cc1)N(CC(F)(F)F)S(=O)(=O)c2ccccc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H12F9NO3S/c18-14(19,20)10-27(31(29,30)13-4-2-1-3-5-13)12-8-6-11(7-9-12)15(28,16(21,22)23)17(24,25)26/h1-9,28H,10H2
chave InChI
SGIWFELWJPNFDH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Categorias relacionadas
Aplicação
T0901317 has been used in LXR agonist study in order to observe the expression of all dietary cholesterol-regulated genes in mice. It has also been used to stimulate the radiolabeled peritoneal macrophages from WT (wildtype) and Tg (transgenic) mice for cellular cholesterol efflux assay.
Ações bioquímicas/fisiológicas
LXR agonist whose treatment results in an LXR-dependent up-regulation of ABC1 gene expression
T0901317 can prevent the secretion of insulin by acting on the metabolism of mitochondria.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)