Merck
14030-U
Supelco
Small Particle GCB Carbon Adsorbent
matrix Mesoporous Carbon, 325 mesh, bottle of 50g
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Product Name
Small Particle GCB Adsorbent, matrix Mesoporous Carbon, 45 μm, bottle of 50 g
Formulário
granular
Nível de qualidade
embalagem
bottle of 50 g
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
~203 m2/g
Matriz
Mesoporous Carbon
Grupo ativo da matriz
carbon
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
~0.49 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g microporosity
~96.3 Å pore diameter
densidade
~0.35 g/mL (free fall density)
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
A graphitized carbon black (GCB) can be non-porous or porous. The graphitization process results in a highly pure surface with great adsorption and desorption (if required) properties. Surface interactions depend solely on dispersion (London) forces. These particles are:
  • Granular
  • Friable
  • Used for molecules with an analyte size relative to C3-C20+ n-alkanes
  • Hydrophobic (can be used in high humidity environments)
Generally, GCB adsorbents offer weaker relative adsorptive strength compared to carbon molecular sieve (CMS) adsorbents, and similar relative adsorptive strength compared to spherical graphitized polymer carbon (SGPC) adsorbents. Our small particle GCB products are a type of GCB adsorbent. They are suitable for use in electrochemical and bioprocessing applications.
For more information about any of our carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)