27030
Vials, screw top, silane-treated
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarMateriais
clear glass vial
descrição
silanized
Características
closure type screw top vial
deactivation Silanized
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 8-425
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cap not included.
Características e benefícios
- Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces.
- Improved recovery of submicrogram polar compounds.
- Save time and money.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)