27114
Vials, screw top, silane-treated
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarMateriais
clear glass vial
descrição
silanized
Características
closure type screw top vial
deactivation Silanized
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
volume
4 mL
conector
thread for 13-425
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cap not included.
Aplicação
It has been used to collect pheromone samples from adult male beetle Neoclytus mucronatus mucronatus, for analysis under GC-MS.
Características e benefícios
- Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces.
- Improved recovery of submicrogram polar compounds.
- Save time and money.
Adequação
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)