Principaux documents
15078
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-O-benzyl-D-serine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H21NO5
CAS Number:
Poids moléculaire :
295.33
Beilstein:
2665080
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)10-20-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
Clé InChI
DMBKPDOAQVGTST-GFCCVEGCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable