Principaux documents
184659
Sigma-Aldrich
Cellulose, cyanoethylated
extent of labeling: ~2.6 mol cyanoethylation per mol cellulose (D.S.)
Synonyme(s) :
Cellulose cyanoethyl ether, Cyanoethyl cellulose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H46N8O11
CAS Number:
Poids moléculaire :
766.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
shavings
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
~2.6 mol cyanoethylation per mol cellulose (D.S.)
Température de transition
Tg 180 °C
Chaîne SMILES 
N#CCCOCCC#N
InChI
1S/C6H8N2O/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
Clé InChI
BCGCCTGNWPKXJL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable