Principaux documents
197882
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethoxybutane
97%
Synonyme(s) :
4-Methoxy-2-butanone dimethyl acetal
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(OCH3)2CH2CH2OCH3
CAS Number:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.41 (lit.)
pb
61-63 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
ketal
Chaîne SMILES 
COCCC(C)(OC)OC
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(9-3,10-4)5-6-8-2/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
DIQSNTFKLAYVOT-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3,3-Trimethoxybutane may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup