Principaux documents
296015
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-2-13C, d3
99 atom % 13C, 99.5 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
13CD3CN
CAS Number:
Poids moléculaire :
45.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99.5 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
pb
81 °C (lit.)
Densité
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1+1D3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-KQORAOOSSA-N
Conditionnement
Packaged in prescored ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.00 °C - closed cup