Principaux documents
389242
Sigma-Aldrich
Potassium cyanoborodeuteride
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
KBD3CN
CAS Number:
Poids moléculaire :
81.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[K+].[2H][B-]([2H])([2H])C#N
InChI
1S/CH3BN.K/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1/i2D3;
Clé InChI
ZNBXOJRKRYPEJV-MUTAZJQDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable